Fontos dokumentumok
55265
Listeria Motility Medium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
Motility Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 3.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 20.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 6.1 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | growth & motility: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for Listeria spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?