Fontos dokumentumok
70151
Nutrient Gelatin
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 6579:2014
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
gelatine, 120 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
végső pH
6.8±0.2 (20 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Bacillus spp.
nonselective and differential for Clostridium spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for Serratia spp.
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
proteolytic bacteria
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.