Merck
PHR3504
Supelco
Iodomethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Iodomethane, Methyl iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.94
Beilstein:
969135
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.89 (vs air)
gőznyomás
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 mL
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
sűrűség
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.8 °F
Lobbanási pont (C)
32.1 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)