Fontos dokumentumok
1353500
USP
Isotretinoin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
13-cis-Retinoic acid, 13-cis-Vitamin A acid, Isotretinoin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isotretinoin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
172-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
Géninformáció
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
Általános leírás
Alkalmazás
- Isotretinoin Capsules
- Tretinoin
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)