Fontos dokumentumok
379999
Ammonium carbonate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Hartshorn salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
1,013.25 hPa °F
leírás
mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Teszt
99.999% trace metals basis
form
powder
oldhatóság
soluble (Water: slightly soluble)
SMILES string
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a dispersant for SiO2 nano particles for dynamic light scattering, Z-potential, and centrifugal liquid sedimentation measurements.
- As an eluent in the separation of silica nanoparticles by asymmetric flow field-flow fractionation (AF4) coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) method.
- In the synthesis of ZnO nanoparticles.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column