Merck
F0125
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide
Powder
Szinonimák:
4′-Amino-2′,5′-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H20N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.35
Colour Index szám:
37175
Beilstein:
3416889
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide,
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ~95%
mp
98-100 °C
oldhatóság
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)