Fontos dokumentumok
ERMBE376
Compound feedingstuff (aflatoxins, high level)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBE376
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1
Matrix Group: Animal Feed
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3