Fontos dokumentumok
BCR188
Spiked milk powder (pesticides)
BCR®, certified reference material, pesticides
Szinonimák:
Spiked milk powder
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR188
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDT, Endrin, Dieldrin, p,p′-DDE, β-HEPO, β-HCH, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Sales restrictions may apply
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3