34143
Fumonisin Mixture
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2), analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Fumonisin mixture may be used as an analytical reference standard for the determination of fumonisin B1 and B2 in feed samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Analízis megjegyzés
≥97.0% (HPLC) Fumonisin B1
≥94.0% (HPLC) Fumonisin B2
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F
Lobbanási pont (C)
6 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.