Fontos dokumentumok
ERMBC706
Wheat flour (pesticides)
certified reference material, ERM®
Szinonimák:
Wheat flour
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please click on the below product number:
ERMBC706
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)