Fontos dokumentumok
ERMBC403
Cucumber (pesticides)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
agriculture
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−70°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBC403
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Pesticides: Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Diazinon, a-Endosulfan, Fenitrothion, Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Malathion, Methomyl, Tebuconazole, Thiabendazole
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)