Merck
CRM36129
Supelco
Hexazinone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H20N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.31
Beilstein:
618801
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCCCC2)C(=O)N1C
InChI
1S/C12H20N4O2/c1-14(2)10-13-11(17)16(12(18)15(10)3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAWXEEYDBZRFPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
Environmental
Egyéb megjegyzések
Hexazinone is a broad-spectrum herbicide used to control many annual, biennial and perennial weeds. As of Reg. (EC) No 1107/2009 hexazinone is not approved for use as a plant protection product in the European Union (EU). A default maximum residue level (MRL) of 0.01 mg/kg has been set according to Art 18(1)(b) Reg 396/2005. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3