Fontos dokumentumok
48391
Supelco
Organophosphorus Pesticides Mix A
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: acetone (9:1)
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in hexane: acetone (9:1)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Organophosphorus pesticides is an important class of pesticides commonly used in agriculture, which can lead to the inhibition of the acetylcholinesterase enzyme and thereby cause toxicity.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Azinphos-methyl
    Chlorpyrifos
    Dichlorvos
    Disulfoton
    Ethoprophos
    Fenchlorphos
    Parathion-methyl
    Prothiofos
    Összes mutatása (8)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Molecularly imprinted polymers for the determination of organophosphorus pesticides in complex samples
Boulanouar.S, et al.
Talanta, 176, 465-478 (2018)