Fontos dokumentumok
ERMAD453K
Lactate Dehydrogenase Isoenzyme 1
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMAD453K
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1