Fontos dokumentumok
SBR00020
Zearalenone Ready Made Solution
1 mg/mL in DMSO
Szinonimák:
(3S,11E)-3,4,5,6,9,10-hexahydro-14,16-dihydroxy-3-methyl-,1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione, F-2 toxin
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
koncentráció
1 mg/mL in DMSO
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup