Fontos dokumentumok
CLS1500P500
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 500 mL, polypropylene, with GL-45 PP screw cap
Szinonimák:
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Anyagok
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Jellemzők
cap
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 1500P-500
Ma × külső átmérő
204 mm × 108 mm
kapacitás
500 mL
szerelvény
45
Általános leírás
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)