Merck
BCR136R
Benzo[b]naphtho[2,3-d]thiophene
BCR®, certified reference material
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H10S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.32
Beilstein:
157102
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2cc3c(cc2c1)sc4ccccc34
InChI
1S/C16H10S/c1-2-6-12-10-16-14(9-11(12)5-1)13-7-3-4-8-15(13)17-16/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWMISBRPSJFHIR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR136R
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Hannie S van der Honing et al.
The New phytologist, 185(1), 90-102 (2009-09-19)
Here, we produced cytoplasmic protrusions with optical tweezers in mature BY-2 suspension cultured cells to study the parameters involved in the movement of actin filaments during changes in cytoplasmic organization and to determine whether stiffness is an actin-related property of
J Jacob et al.
Cancer letters, 32(1), 107-116 (1986-07-01)
Thiaarenes are metabolized by liver microsomes of untreated rats predominantly to sulfones and sulfoxides. After pretreatment of rats with monooxygenase inducers, ring oxidation of thiaarenes is also observed. In case of benzo[b]naphtho[2,3-d]thiophene the formation of a p-quinone takes place. Rat