Merck
2879805-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115719
NACRES:
SB.54
kiszerelés
pkg of 5 ea
H × külső átmérő × belső átmérő
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Általános leírás
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Jogi információk
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)