Fontos dokumentumok
P1134
Porphobilinogen
powder
Szinonimák:
5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrole-3-propanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥96% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
1 M NH4OH: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCc1[nH]cc(CCC(O)=O)c1CC(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3