Fontos dokumentumok
CRMDIGA
Distillation Standard
ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (30-178.6 °C)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D86
according to EN
according to ISO 3405
according to NF
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
bp
<36 °C
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Distillation Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
68.0 °F
Lobbanási pont (C)
20 °C