CRM016
Trace Metals - Fresh Water Sediment 3
certified reference material, pkg of 50 g
Szinonimák:
Sediment matrix CRM, trace metals
Méret kiválasztása
76 100,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
76 100,00 Ft
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
RTC CRM016-050
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
7.85
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Bioremediation of AMD-polluted areas: The study examines the response of Propsilocerus akamusi to leachates from AMD-contaminated sediments using trace metal analysis, emphasizing the potential of metal bioremediation in aquatic environments, which is crucial for maintaining ecosystem health and supporting biotechnological applications in pharma and biotech industries (Zheng et al., 2024).
- Marine pollution control using dead seaweeds: Research on metal uptake by dead seaweeds provides insights into controlling marine pollution, highlighting the role of trace metal analysis in assessing environmental impacts and improving strategies for the pharma and biotech sectors (Vázquez-Arias et al., 2023).
- Mercury source tracing in coastal lakes: This study traces mercury sources and depositional history in northeastern U.S. lakes, utilizing trace metal analysis techniques, which are pivotal in environmental monitoring and have implications for public health and pharmaceutical research (Taylor et al., 2022).
- Metal bioaccumulation in urban river habitats: An assessment of metal bioaccumulation in freshwater gastropods from urban river habitats provides valuable data for environmental and pharmaceutical research, emphasizing the importance of trace metal analysis in studying biogeochemical cycling (Chukaeva and Petrov, 2023).
- Health hazards of elements in freshwater crayfish: The bioaccumulation and biosedimentation study of elements in crayfish from the River Nile addresses health hazards related to heavy metal contamination, serving as a critical reference for environmental safety and pharmacological studies (Abbas et al., 2023).
Egyéb megjegyzések
- Sb, B, Mo, Se, Si, Ag, Sr, Tl
Jogi nyilatkozat
Analit
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)