Fontos dokumentumok
QC1052
Supelco
Trace Metals 2-WP
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 20 mL
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-034-2
koncentráció
in 5% HNO3
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Leírás
    Antimony
    Barium
    Boron
    Molybdenum
    Silver
    Strontium
    Thallium
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)