Fontos dokumentumok
CRM031
Supelco
Trace Metals - Sewage Sludge 3
pkg of 40 g (dry)
Szinonimák:
Sludge matrix CRM, trace metals
Méret kiválasztása
40 G
78 800,00 Ft
78 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
40 G
78 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
78 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 40 g (dry)
gyártó/kereskedő neve
RTC CRM031-040
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Jogi nyilatkozat
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Analit
Leírás
    Aluminum
    Antimony
    Arsenic
    Barium
    Beryllium
    Boron
    Cadmium
    Calcium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Magnesium
    Manganese
    Mercury
    Molybdenum
    Nickel
    Potassium
    Selenium
    Silver
    Sodium
    Strontium
    Thallium
    Tin
    Vanadium
    Zinc
    Összes mutatása (27)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)