Merck
914576
Sigma-Aldrich
Titania nanoparticles
150 nm particle size, dispersion, 5 wt. % in water
Szinonimák:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Lineáris képlet:
TiO2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Forma
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
koncentráció
5 wt. % in water
részecskeméret
150 nm
SMILES string
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Titania nanoparticles are useful for a wide variety of applications, due to their high refractive index and large bandgap, providing optical properties in the visible spectrum. Applications of titania nanoparticles range from energy to medical applications.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review
Ghosh S S and Das A P
Toxicological & Environmental Chemistry, 491-514 (2015)
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials
Chen X and Selloni A
Chemical Reviews, 114(19), 9281-9282 (2014)
Janusz Bogdan et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 225-225 (2017-03-30)
Cancer has become a global problem. On all continents, a great number of people are diagnosed with this disease. In spite of the progress in medical care, cancer still ends fatal for a great number of the ill, either as
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Lan Y, et al.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)
Cikkek
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.
A monodiszperz TiO2 nanorészecskék hiányt pótolnak a kereskedelmi forrásokban, és megbízhatóságot kínálnak a különböző alkalmazásokhoz.