Fontos dokumentumok
QC1132
Supelco
Trace Metals 1-WP
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 20 mL
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-034-1
koncentráció
in 5% HNO3
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Intended as a Quality Control Check sample for, but not limited to validating calibration curves, method validation, analyst training, and matrix spikes.
This sample is not intended for calibration purposes.
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Leírás
    Arsenic
    Beryllium
    Cadmium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Lithium
    Manganese
    Mercury
    Nickel
    Selenium
    Vanadium
    Zinc
    Aluminum
    Összes mutatása (16)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 2