Fontos dokumentumok
C7731
Caffeine
meets USP testing specifications, anhydrous
Szinonimák:
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Forma
crystalline
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Általános leírás
Alkalmazás
- to functionally disable Ca2+ removal via sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA)
- to determine its effects in overcoming excitation-contraction-coupling failure
- to compare its role as a stimulant with guarana
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)