Fontos dokumentumok
21953
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (sum of isomers, HPCE)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥85% (sum of isomers, HPCE)
Forma
solid
mp
≥300 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)N(C)C)c1.CN(C)c6ccc7c(Oc8cc(ccc8C79OC(=O)c%10ccc(cc9%10)C(O)=O)N(C)C)c6
InChI
1S/2C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-19-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-20(22)25(19)18-8-5-14(23(28)29)11-17(18)24(30)32-25;1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)25(18)20-11-14(23(28)29)5-8-17(20)24(30)32-25/h2*5-13H,1-4H3,(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBUFYZITRTUEFI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.