Fontos dokumentumok
53048
5-Carboxy-tetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
"4-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester", 5-TAMRA
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
oldhatóság
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
fluoreszcencia
λex 543 nm; λem 578 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4C([O-])=O)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)19-8-5-16(13-22(19)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWFRSNKRTNUMET-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?