Merck
C2460000
Clozapine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine
Méret kiválasztása
60 MG
61 000,00 Ft
61 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
60 MG
61 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H19ClN4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
61 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clozapine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Clozapine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Chun-Hsin Chen et al.
The Journal of clinical psychiatry, 74(5), e424-e430 (2013-06-14)
Many studies have shown that metformin can decrease body weight and improve metabolic abnormalities in patients with schizophrenia. Whether or not the beneficial effects can be sustained after discontinuation of metformin needs to be evaluated. We conducted a 24-week randomized
A Merenlender-Wagner et al.
Molecular psychiatry, 20(1), 126-132 (2013-12-25)
Autophagy is a process preserving the balance between synthesis, degradation and recycling of cellular components and is therefore essential for neuronal survival and function. Several key proteins govern the autophagy pathway including beclin1 and microtubule associated protein 1 light chain
Rasmus Røge et al.
Schizophrenia research, 140(1-3), 204-213 (2012-07-27)
Clozapine remains the drug of choice for treatment resistant schizophrenia, but is associated with potentially life threatening side effects, including agranulocytosis and myocarditis. Immunological mechanisms may be involved in the development of these side effects or in the unique antipsychotic
Adam P Hill et al.
Molecular pharmacology, 85(5), 769-776 (2014-03-04)
The Kv11.1 potassium channel is the molecular target for the majority of drugs implicated in acquired long QT syndrome, the most common cause of drug-induced sudden cardiac death, and a common reason for drug restriction or withdrawal from the market.
Bianca A Silva et al.
Nature neuroscience, 16(12), 1731-1733 (2013-11-12)
The neural circuits mediating fear to naturalistic threats are poorly understood. We found that functionally independent populations of neurons in the ventromedial hypothalamus (VMH), a region that has been implicated in feeding, sex and aggression, are essential for predator and