Fontos dokumentumok
1142107
USP
Clozapine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clozapine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356)
Általános leírás
Alkalmazás
- Clozapine Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)