Fontos dokumentumok
R3030
Risperidone
≥98% (HPLC), powder, antipsychotic
Szinonimák:
R 64,766
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Risperidone, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
kezdeményező
Johnson & Johnson
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on bone formation and differentiation
- to investigate the relationship between risperidone (RIS) dosages and RIS plasma levels in autism spectrum disorder (ASD) pediatric patients
- to reverse induced schizophrenia-like behavior in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.