Fontos dokumentumok
1668001
USP
Tolazamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-toluenesulfonyl)urea
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tolbutamide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
InChI
1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUDSBRTVNLOZBN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Tolazamide Tablets
- Tolbutamide
- Tolbutamide Tablets
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3