Fontos dokumentumok
71687
Sodium hydroxide
BioUltra, for luminescence, ≥98.0% (T), pellets
Szinonimák:
Caustic Lye, Caustic Soda, Soda Lye, Sodium Hydrate, ‘Caustic soda’
About This Item
Javasolt termékek
grade
for luminescence
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥98.0% (T)
form
pellets
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.0005% silicon dioxide (SiO2)
≤1.0% sodium carbonate (Na2CO3)
mp
318 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
2.13 g/cm3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[OH-].[Na+]
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.01
alkalmasság
in accordance for luminescence
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1