Fontos dokumentumok
BP567
Carteolol hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Carteolol monohydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24N2O3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carteolol
Forma
crystalline powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H2](C(C)(C)C)CC(O)COc1c2c(ccc1)NC(=O)CC2
InChI
1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Carteolol hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Carteolol Eye Drops
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Exclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Dokumentumtár megtekintése
    Wen Su et al.
    Frontiers in pharmacology, 11, 202-202 (2020-03-27)
    Carteolol is a non-selective β-adrenoceptor antagonist used for the treatment of glaucoma, and its abuse might be cytotoxic to the cornea. However, its cytotoxicity and underlying mechanisms need to be elucidated. Herein, we used an in vivo model of feline