Fontos dokumentumok
Y0000362
Ciprofibrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-[p-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ciprofibrate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPSRODZRAIWAKH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARA(5465)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)