Merck
SML2624
Sigma-Aldrich
Dexlansoprazole
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-(+)-Lansoprazole, (R)-(+)2-([3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H14F3N3O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
369.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +142 to +158°, c = 1 in chloroform-d
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/t25-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJIHNNLFOKEZEW-RUZDIDTESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dexlansoprazole is a proton pump inhibitor. It is the active enantiomer of lansoprazole used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Karen E Hansen et al.
Gastroenterology, 156(4), 926-934 (2018-11-18)
Epidemiological studies have associated proton pump inhibitor (PPI) therapy with osteoporotic fractures, but it is not clear if PPIs directly cause osteoporosis. We evaluated the effect of dexlansoprazole and esomeprazole on bone turnover, bone mineral density (BMD), true fractional calcium
Khean Lee Goh et al.
Journal of neurogastroenterology and motility, 22(3), 355-366 (2016-03-05)
Although gastroesophageal reflux disease is not as common in Asia as in western countries, the prevalence has increased substantially during the past decade. Gastroesophageal reflux disease is associated with considerable reductions in subjective well-being and work productivity, as well as