1166400
USP
Dehydrocarteolol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-(3-tert-Butylamino-2-hydroxypropoxy)carbostyril hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carteolol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-8,11,17,19H,9-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQKPYMCBUMYZNK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3