Fontos dokumentumok
BCR607
Milk powder (PCDD′s, PCDF′s)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR607
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF
Matrix Group: Dairy products and eggs
Product not available in the United States.
Sales restrictions may apply
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)