Fontos dokumentumok
ERMBD284
Whole milk powder
ERM®, certified reference material, aflatoxin M1, high level
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBD284
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin M1
Matrix Group: Dairy products and eggs
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3