Fontos dokumentumok
BCR450
Natural milk powder (PCB′s )
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR450
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28
Matrix Group: Dairy products and eggs
Sales restrictions may apply
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)