Fontos dokumentumok
ERMBD600
Whole milk powder
ERM®, certified reference material, vitamins
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBD600
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine (Vitamin B1), Vitam B12, Vitamin A (all-trans-retinol and 13-cis-retinol), Vitamin A (all-trans-retinol), Vitamin C (total ascorbate), α-Tocopherol
Matrix Group: Dairy products and eggs
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Slide 1 of 3
1 of 3