Merck
BCR093R
1-Methylbenz[a]anthracene
BCR®, certified reference material
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.31
Beilstein:
2098160
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
InChI
1S/C19H14/c1-13-5-4-8-14-9-10-17-11-15-6-2-3-7-16(15)12-18(17)19(13)14/h2-12H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWMBCXXTFFHALK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR093R
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H Glatt et al.
Mutagenesis, 9(2), 83-92 (1994-03-01)
The K-region oxides and imines of benz[a]anthracene, 1-methylbenz[a]anthracene, 7-methylbenz[a]anthracene, 7-ethylbenz[a]anthracene and 7,12-dimethylbenz[a]anthracene were synthesized and characterized (melting point, 1H-NMR and electron impact mass spectra, elemental analysis, IR spectroscopy). All 10 compounds showed high mutagenic activity in Salmonella typhimurium (reversion of
[Induction of tumors by chemical carcinogens. Experimental study].
J A Sánchez Cousteau et al.
Revista clinica espanola, 161(2), 95-97 (1981-04-30)
William B Studabaker et al.
Journal of chromatography. A, 1492, 106-116 (2017-03-08)
Development of the Athabasca Oil Sands Region in northeastern Alberta, Canada has contributed polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polycyclic aromatic compounds (PACs), which include alkyl PAHs and dibenzothiophenes, to the regional environment. A new analytical method was developed for quantification