Fontos dokumentumok
SML0136
TGN-020
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(Nicotinamide)-1,3,4-thiadiazole, N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)pyridine-3-carboxamide, N-(1,3,4-Thiadiazolyl)-m-nicotinamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥8 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C(Nc1nncs1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H6N4OS/c13-7(6-2-1-3-9-4-6)11-8-12-10-5-14-8/h1-5H,(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGEGZHOPKZFKBP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3