Fontos dokumentumok
BCR077R
1-Methylchrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc2c1ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C19H14/c1-13-5-4-8-17-15(13)11-12-18-16-7-3-2-6-14(16)9-10-19(17)18/h2-12H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQKGSLMFGWWLIU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
BCR077R
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)