Fontos dokumentumok
B0550000
Benzethonium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride, Phemerol chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benzethonium chloride
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
162-164 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)