Fontos dokumentumok
8.43983
Sigma-Aldrich
Benzethonium chloride
for synthesis
Szinonimák:
Benzethonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride, Benzethonium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H42ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
204-479-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.001 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
380 °C
hatékonyság
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6.5 (10 g/L in H2O)
mp
160-166 °C
térfogatsúly
440 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOCCOc2ccc(cc2)C(CC(C)(C)C)(C)C)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Development of biologically active ionic liquids: Research highlighted the synthesis of new ionic liquids incorporating the benzethonium cation, which show promising SAR induction and antimicrobial properties, potentially useful in pest management and disease control applications (Czerwoniec et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2