Merck
126625
Bovine Serum Albumin
30% Aqueous Solution, Stabilizer-Free
Szinonimák:
Albumin, Bovine Serum, 30% Aqueous Solution, Stabilizer-Free
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
50 ML
58 100,00 Ft
58 100,00 Ft
Várhatóan ma szállítjukrészletek
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.25
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Albumin, Bovine Serum, 30% Aqueous Solution, Stabilizer-Free,
leírás
Merck USA index - 14, 8468
Minőségi szint
Teszt
≥96% (cellulose acetate electrophoresis)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
nuclear extraction: suitable
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
A3299A7159A7284
assay
≥96% (cellulose acetate electrophoresis)
assay
28-32% (biuret)
assay
23.0-27.0% protein basis (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
technique(s)
nuclear extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
form
liquid
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
description
Merck USA index - 14, 8468
description
-
description
-
description
-
Általános leírás
Albumin, Bovine Serum, 30% Aqueous Solution, Stabilizer-Free is a highly purified preparation, suitable for a variety of in vitro assays.
Bovine serum albumin (BSA) is a non-glycosylated globular, α-helical protein. It consists of 17-disulfide bonds with three domains and two sub-domains each.[1][2]
Alkalmazás
Albumin, Bovine Serum, 30% Aqueous Solution, Stabilizer-Free has been used as a component of buffer in whole-cell binding assay and membrane binding assay.[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Bovine Serum Albumin (BSA) acts as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[4] It is very crucial in cell culture media and stimulates embryonic stem cells (hESC) differentiation.[5] BSA also helps the transportation of drugs, hormones, and fatty acids.[1]
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Fizikai forma
30% aqueous solution, sterile-filtered, 0.1% NaN₃, pH 7.2.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Human striatal glia differentially contribute to AD- and PD-specific neurodegeneration.
Xu, et al.
Nature aging, 3, 346-365 (2023)
Kithsiri B Herath et al.
The Journal of antibiotics, 58(11), 686-694 (2006-02-10)
The chemokine receptor, CCR2, is predominantly expressed on monocytes/macrophages, and on a subset of memory T cells. It binds to several CC type chemokines of the monocyte chemoattractant protein (MCP) family of which MCP-1 exhibits the highest affinity. CCR2/MCP-1 expression/association
S Chodankar et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 77(3 Pt 1), 031901-031901 (2008-06-04)
Small-angle neutron scattering (SANS) and dynamic light scattering (DLS) have been used to study conformational changes in protein bovine serum albumin (BSA) due to perturbation in its native structure as induced by varying temperature and pressure, and in presence of
Yuhong Xiao et al.
Journal of immunological methods, 384(1-2), 148-151 (2012-06-27)
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is an extremely common and powerful laboratory technique for detecting proteins by antibodies. Researchers frequently use bovine serum albumin (BSA) as a blocking agent to prevent non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter
Geoffrey L Francis
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010-04-08)
Albumin has a long historical involvement in design of media for the successful culture of mammalian cells, in both the research and commercial fields. The potential application of albumins, bovine or human serum albumin, for cell culture is a by-product