Fontos dokumentumok
244791
Potassium antimony(III) tartrate hydrate
≥99%
Szinonimák:
Antimony potassium tartrate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +141°, c = 2 in H2O
sűrűség
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2;;/q2*-2;2*+1;;2*+3/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBUFTTIHMIIQLI-UHFFFAOYSA-J
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)