Fontos dokumentumok
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamide
for synthesis
Szinonimák:
Acetamide, Acetic acid amide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H5NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
59.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
200-473-5
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
1.33 hPa ( 65 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
crystals
hatékonyság
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
78-81 °C
oldhatóság
2200 g/L
sűrűség
1.159 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
NC(=O)C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1