Merck
NIST2203
Potassium fluoride
NIST® SRM® 2203, standard for ion-selective electrodes
About This Item
Lineáris képlet:
KF
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.10
Beilstein:
3902818
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
crystals
kiszerelés
pkg of 125 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
858 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
general analytical
SMILES string
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Fluoride ion (F-)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)